SAB5702662
Anti-CXCR5 Antibody, clone 9Q10I2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BLR1, CD185, MDR15
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9Q10I2, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.55 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
SPYHIVIFLDTLARLKAVDNTCKLNGSLPVAITMCEFLGLAHCCLNPMLYTFAGVKFRSDLSRLLTKLGCTGPASLCQLFPSWRRSSLSESENATSLTTF
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CXCR5(643)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1