SAB5702659
Anti-MRPS15 Antibody, clone 8Q8T5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MRPS15, DC37, MPR-S15, RPMS15, S15mt, mitochondrial ribosomal protein S15
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8Q8T5, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
28 kDa
reactividad de especies
human
concentración
2.50 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSIDQRKKMLKNLRNTNYDVFEKICWGLGIEYTFPPLYYRRAHRRFVTKKALCIRVFQETQKLKKRRRALKAAAAAQKQAKRRNPDSPAKAIPKTLKDSQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MRPS15(64960)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1