Documentos clave
SAB5702645
Sigma-Aldrich
Anti-ALKBH1 Antibody, clone 5K4W5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ABH, ABH1, ALKBH, alkB, hABH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clon:
5K4W5, monoclonal
application:
IF
IHC
WB
reactividad de especies:
rat, rat, human
técnicas:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5K4W5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
44 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.5 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MGKMAAAVGSVATLATEPGEDAFRKLFRFYRQSRPGTADLEGVIDFSAAHAARGKGPGAQKVIKSQLNVSSVSEQNAYRAGLQPVSKWQAYGLKGYPGFI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ALKBH1(8846)
Descripción general
This gene encodes a homolog to the E. coli alkB gene product. The E. coli alkB protein is part of the adaptive response mechanism of DNA alkylation damage repair. It is involved in damage reversal by oxidative demethylation of 1-methyladenine and 3-methylcytosine. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human ALKBH1 (Q13686).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)