SAB5702626
Anti-PEN2/PSENEN Antibody, clone 6J5O4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MDS033, MSTP064, PEN-2, PEN2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6J5O4, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
14 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.45 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MNLERVSNEEKLNLCRKYYLGGFAFLPFLWLVNIFWFFREAFLVPAYTEQSQIKGYVWRSAVGFLFWVIVLTSWITIFQIYRPRWGALGDYLSFTIPLGTP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PSENEN(55851)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1