SAB5702608
Anti-KIF3A Antibody, clone 1C8K4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
FLA10, KLP-20
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1C8K4, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
80 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1.15 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
YQEMIENYVHWNEDIGEWQLKCVAYTGNNMRKQTPVPDKKEKDPFEVDLSHVYLAYTEESLRQSLMKLERPRTSKGKARPKTGRRKRSAKPETVIDSLLQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIF3A(11127)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1