Key Documents
SAB5702596
Sigma-Aldrich
Anti-TWEAKR/Fn14/CD266 Antibody, clone 1G4T3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CD266, FN14, TWEAKR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1G4T3, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
17 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1.00 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MDCASCRARPHSDFCLGCAAAPPAPFRLLWPILGGALSLTFVLGLLSGFLVWRRCRRREKFTTPIEETGGEGCPAVALIQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
TNFRSF12A (TNF Receptor Superfamily Member 12A) is a Protein Coding gene. Diseases associated with TNFRSF12A include Multiple Sclerosis and Stroke, Ischemic. Among its related pathways are ERK Signaling and CDK-mediated phosphorylation and removal of Cdc6
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-129 of human TWEAKR/Fn14/CD266 (Q9NP84).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1