SAB5702593
Anti-DLX5 Antibody, clone 2F9C6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
SHFM1D
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2F9C6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
32 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.50 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
AALQRRFQKTQYLALPERAELAASLGLTQTQVKIWFQNKRSKIKKIMKNGEMPPEHSPSSSDPMACNSPQSPAVWEPQGSSRSLSHHPHAHPPTSNQSPAS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DLX5(1749)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)