Documentos clave
SAB5702528
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclophilin 40 Antibody, clone 4O7P5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CYP-40, CYPD
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4O7P5, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
41 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.673 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
IALSCVLNIGACKLKMSNWQGAIDSCLEALELDPSNTKALYRRAQGWQGLKEYDQALADLKKAQGIAPEDKAIQAELLKVKQKIKAQKDKEKAVYAKMFA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPID(5481)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a member of the peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (PPIase) family. PPIases catalyze the cis-trans isomerization of proline imidic peptide bonds in oligopeptides and accelerate the folding of proteins. This protein has been shown to possess PPIase activity and, similar to other family members, can bind to the immunosuppressant cyclosporin A. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 271-370 of human Cyclophilin 40 (Q08752).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1