SAB5702515
Anti-βII-Tubulin/β2-Tubulin Antibody, clone 1R3R9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CDCBM5, TUBB, TUBB2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1R3R9, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.5 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
PNNVKTAVCDIPPRGLKMSATFIGNSTAIQELFKRISEQFTAMFRRKAFLHWYTGEGMDEMEFTEAESNMNDLVSEYQQYQDATADEQGEFEEEEGEDEA
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TUBB2A(7280) , TUBB2B(347733)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1