SAB5702496
Anti-SAMHD1 Antibody, clone 4C7B3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CHBL2, DCIP, HDDC1, MOP-5, SBBI88
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4C7B3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
72 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.33 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
NRAIRITKNQVSQLLPEKFAEQLIRVYCKKVDRKSLYAARQYFVQWCADRNFTKPQDGDVIAPLITPQKKEWNDSTSVQNPTRLREASKSRVQLFKDDPM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SAMHD1(25939)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)