SAB5702494
Anti-DDAH1 Antibody, clone 1Q5F6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
DDAH, DDAH-1, DDAHI, HEL-S-16
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1Q5F6, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
37 kDa
reactividad de especies
human, rat
concentración
0.3 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
IAIGSSESAQKALKIMQQMSDHRYDKLTVPDDIAANCIYLNIPNKGHVLLHRTPEEYPESAKVYEKLKDHMLIPVSMSELEKVDGLLTCCSVLINKKVDS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DDAH1(23576)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1