SAB5702490
Anti-IRAK1 Antibody, clone 1H5U0, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
IRAK, pelle
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1H5U0, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
78 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.70 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
ELKIGEGGFGCVYRAVMRNTVYAVKRLKENADLEWTAVKQSFLTEVEQLSRFRHPNIVDFAGYCAQNGFYCLVYGFLPNGSLEDRLHCQTQACPPLSWPQRLDILLGTARAIQFLHQDSPSLIHGDIKSSNVLLDERLTPKLGDFGLARFSRFAGSSPSQSSMVARTQTVRGTLAYLPEEYIKTGRLAVDTDTFSFGVVVLETLAGQRAVKTHGARTKYLKDLVEEEAEEAGVALRSTQSTLQAGLAADAWAAPIAMQIYKKHLDPRPGPCPPELGLGLGQLACC
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IRAK1(3654)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1