Documentos clave
SAB5702458
Sigma-Aldrich
Anti-SUZ12 Antibody, clone 1M3V2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CHET9, JJAZ1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1M3V2, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
83 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.37 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAPQKHGGGGGGGSGPSAGSGGGGFGGSAAVAAATASGGKSGGGSCGGGGSYSASSSSSAAAAAGAAVLPVKKPKMEHVQADHELFLQAFEKPTQI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SUZ12(23512)
Descripción general
This zinc finger gene has been identified at the breakpoints of a recurrent chromosomal translocation reported in endometrial stromal sarcoma. Recombination of these breakpoints results in the fusion of this gene and JAZF1. The protein encoded by this gene contains a zinc finger domain in the C terminus of the coding region. [provided by RefSeq, Jul 2009]
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-96 of human SUZ12 (Q15022).
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1