Documentos clave
SAB5702435
Sigma-Aldrich
Anti-PDIA6 Antibody, clone 2Q1L1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ERP5, P5, TXNDC7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2Q1L1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
54 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
2mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MALLVLGLVSCTFFLAVNGLYSSSDDVIELTPSNFNREVIQSDSLWLVEFYAPWCGHCQRLTPEWKKAATALKDVVKVGAVDADKHHSLGGQYGVQGFPT
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDIA6(10130)
Descripción general
This gene encodes a member of the disulfide isomerase (PDI) family of endoplasmic reticulum (ER) proteins that catalyze protein folding and thiol-disulfide interchange reactions. The encoded protein has an N-terminal ER-signal sequence, two catalytically active thioredoxin (TRX) domains, a TRX-like domain, and a C-terminal ER-retention sequence. This protein inhibits the aggregation of misfolded proteins and exhibits both isomerase and chaperone activity. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq, Dec 2016]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human PDIA6 (Q15084).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)