SAB5702387
Anti-MUC4 Antibody, clone 5J3R7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ASGP, HSA276359, MUC-4
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5J3R7, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
120 kDa
reactividad de especies
rat, human
concentración
0.65 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
WATVSVIALSNILHASASLPPEYQNRTEGLLGVWNNNPEDDFRMPNGSTIPPGSPEEMLFHFGMTWQINGTGLLGKRNDQLPSNFTPVFYSQLQKNSSWAEHLISNCDGD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MUC4(4585)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1