SAB5702341
Anti-MELK Antibody, clone 4F10X4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
HPK38
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4F10X4, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
75 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.55 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MKDYDELLKYYELHETIGTGGFAKVKLACHILTGEMVAIKIMDKNTLGSDLPRIKTEIEALKNLRHQHICQLYHVLETANKIFMVLEYCPGGELFDYIIS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MELK(9833)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1