SAB5702329
Anti-ADAMTS13 Antibody, clone 7B2Z8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ADAM-TS13, ADAMTS-13, C9orf8, VWFCP, vWF-CP
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7B2Z8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
190 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
2 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LSPGAPLKGRPPSPGFQRQRQRQRRAAGGILHLELLVAVGPDVFQAHQEDTERYVLTNLNIGAELLRDPSLGAQFRVHLVKMVILTEPEGAPNITANLTSS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ADAMTS13(11093)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)