SAB5702290
Anti-Zyxin Antibody, clone 4F9P3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ESP-2, HED-2
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4F9P3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
78 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
1.1 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
TQPRGPPASSPAPAPKFSPVTPKFTPVASKFSPGAPGGSGSQPNQKLGHPEALSAGTGSPQPPSFTYAQQREKPRVQEKQHPVPPPAQNQNQVRSPGAPGP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZYX(7791)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)