Documentos clave
SAB5702245
Sigma-Aldrich
Anti-CD28 Antibody, clone 5G1C8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
Tp44
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5G1C8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
45 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.00 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD28(940)
Descripción general
The protein encoded by this gene is essential for T-cell proliferation and survival, cytokine production, and T-helper type-2 development. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Inmunógeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant protein of human CD28.
Aplicación
WB, FC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)