SAB5702236
Anti-SATB2 Antibody, clone 3F9E1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
SATB2,GLSS
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3F9E1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
100 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.55 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:100
immunohistochemistry: 1:1000 - 1:2500
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:10000 - 1:11000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
HDVGLYPDQEAIHTLSAQLDLPKHTIIKFFQNQRYHVKHHGKLKEHLGSAVDVAEYKDEELLTESEENDSEEGSEEMYKVEAEEENADKSKAAPAEIDQR
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SATB2(23314)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)