Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702166
Sigma-Aldrich
[KO Validated]Anti-ATG7 Antibody, clone 3X1W4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ATG7,APG7-LIKE,APG7L,GSA7,Apg7/Atg7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3X1W4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
77 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAAATGDPGLSKLQFAPFSSALDVGFWHELTQKKLNEYRLDEAPKDIKGYYYNGDSAGLPARLTLEFSAFDMSAPTPARCCPAIGTLYNTNTLESFKTAD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATG7(10533)
Descripción general
This gene encodes an E1-like activating enzyme that is essential for autophagy and cytoplasmic to vacuole transport. The encoded protein is also thought to modulate p53-dependent cell cycle pathways during prolonged metabolic stress. It has been associated with multiple functions, including axon membrane trafficking, axonal homeostasis, mitophagy, adipose differentiation, and hematopoietic stem cell maintenance. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Atg7(Apg7) (O95352).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC, IP
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)