SAB5702142
Anti-Proteinase 3/PR3 Antibody, clone 3I3M1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ACPA, AGP7, C-ANCA, CANCA, MBN, MBT, NP-4, NP4, P29, PR-3, PR3
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3I3M1, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
28 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.39 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAHRPPSPALASVLLALLLSGAARAAEIVGGHEAQPHSRPYMASLQMRGNPGSHFCGGTLIHPSFVLTAAHCLRDIPQRLVNVVLGAHNVRTQEPTQQHF
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRTN3(5657)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1