SAB5702121
Anti-EpCAM Antibody, clone 4V1B7, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EPCAM,DIAR5,EGP-2,EGP314,EGP40,ESA,HNPCC8,KS1/4,KSA,M4S1,MIC18,MK-1,TACSTD1,TROP1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4V1B7, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.25 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
YFEKDVKGESLFHSKKMDLTVNGEQLDLDPGQTLIYYVDEKAPEFSMQGLKAGVIAVIVVVVIAVVAGIVVLVISRKKRMAKYEKAEIKEMGEMHRELNA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPCAM(4072)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)