SAB5702066
Anti-Acetyl-p53-K382 Antibody, clone 0, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
BCC7,LFS1,P53,TRP53,p53,TP53,BMFS5
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7Z8X9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
53 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.90 mg/mL
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
HKKLM
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TP53(7157)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)