Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
SAB5702058
Sigma-Aldrich
Anti-Involucrin Antibody, clone 8H7B3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
IVL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8H7B3, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
90 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.30 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
KAENPEQQLKQEKTQRDQQLNKQLEEEKKLLDQQLDQELVKRDEQLGMKKEQLLELPEQQEGHLKHLEQQEGQLKHPEQQEGQLELPEQQEGQLELPEQQE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IVL(3713)
Descripción general
Involucrin, a component of the keratinocyte crosslinked envelope, is found in the cytoplasm and crosslinked to membrane proteins by transglutaminase. This gene is mapped to 1q21, among calpactin I light chain, trichohyalin, profillaggrin, loricrin, and calcyclin. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Involucrin (P07476).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1