Documentos clave
SAB5702057
Sigma-Aldrich
Anti-LTB4R Antibody, clone 4R2X8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
LTB4R, BLT1, BLTR, CMKRL1, GPR16, LTB4R1, LTBR1, P2RY7, P2Y7, leukotriene B4 receptor
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4R2X8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
38 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
0.30 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
AAGLGLVGKRLSLARNVLIALAFLSSSVNPVLYACAGGGLLRSAGVGFVAKLLEGTGSEASSTRRGGSLGQTARSGPAALEPGPSESLTASSPLKLNELN
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LTB4R(1241)
Descripción general
Receptor for extracellular ATP > UTP and ADP. The activity of this receptor is mediated by G proteins which activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. May be the cardiac P2Y receptor involved in the regulation of cardiac muscle contraction through modulation of L-type calcium currents. Is a receptor for leukotriene B4, a potent chemoattractant involved in inflammation and immune response.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 253-352 of human LTB4R (Q15722).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)