Documentos clave
SAB5702038
Sigma-Aldrich
Anti-Cdc25C Antibody, clone 6R0I6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CDC25, PPP1R60
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6R0I6, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
60-65 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.10 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MSTELFSSTREEGSSGSGPSFRSNQRKMLNLLLERDTSFTVCPDVPRTPVGKFLGDSANLSILSGGTPKRCLDLSNLSSGEITATQLTTSADLDETGHLD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDC25C(995)
Descripción general
This gene encodes a conserved protein that plays a key role in the regulation of cell division. The encoded protein directs dephosphorylation of cyclin B-bound CDC2 and triggers entry into mitosis. It also suppresses p53-induced growth arrest. Multiple alternatively spliced transcript variants of this gene have been described. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Cdc25C (P30307).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1