SAB5702031
Anti-RUNX2 Antibody, clone 7O7J4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AML3, CBF-alpha-1, CBFA1, CCD, CCD1, CLCD, OSF-2, OSF2, PEA2aA, PEBP2aA
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7O7J4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
60 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
0.6 mg/mL
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
PRRISDDDTATSDFCLWPSTLSKKSQAGASELGPFSDPRQFPSISSLTESRFSNPRMHYPATFTYTPPVTSGMSLGMSATTHYHTYLPPPYPGSSQSQSGPFQT
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RUNX2(860)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)