SAB5702025
Anti-Angiotensinogen Antibody, clone 9Q5D4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ANHU, SERPINA8
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
9Q5D4, monoclonal
formulario
liquid
mol peso
60 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
1 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MAPAGVSLRATILCLLAWAGLAAGDRVYIHPFHLVIHNESTCEQLAKANAGKPKDPTFIPAPIQAKTSPVDEKALQDQLVLVAAKLDTEDKLRAAMVGML
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AGT(183)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1