Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702014
Sigma-Aldrich
Anti-Lamin B1 Antibody, clone 5H8V8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ADLD, LMN, LMN2, LMNB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5H8V8, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.3 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
DGKFIRLKNTSEQDQPMGGWEMIRKIGDTSVSYKYTSRYVLKAGQTVTIWAANAGVTASPPTDLIWKNQNSWGTGEDVKVILKNSQGEEVAQRSTVFKTTI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LMNB1(4001)
Descripción general
This gene encodes one of the two B-type lamin proteins and is a component of the nuclear lamina. A duplication of this gene is associated with autosomal dominant adult-onset leukodystrophy (ADLD). Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Dec 2015]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 450-550 of human Lamin B1 (P20700).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)