Documentos clave
SAB5701814
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-SMO-S616 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
0.59 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer616)
Información sobre el gen
human ... SMO(6608)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a G protein-coupled receptor that interacts with the patched protein, a receptor for hedgehog proteins. The encoded protein tranduces signals to other proteins after activation by a hedgehog protein/patched protein complex.
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around S616 of human SMO.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)