SAB5701650
Anti-Sec23A antibody produced in rabbit
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
0.3 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SEC23A(10484)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable