Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5701604
Sigma-Aldrich
Anti- CETN2 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
0.448 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CETN2(1069)
Descripción general
Caltractin belongs to a family of calcium-binding proteins and is a structural component of the centrosome. The high level of conservation from algae to humans and its association with the centrosome suggested that caltractin plays a fundamental role in the structure and function of the microtubule-organizing center, possibly required for the proper duplication and segregation of the centrosome.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-172 of human CETN2 (NP_004335.1).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable