Documentos clave
SAB5701503
Sigma-Aldrich
Anti-FAAH1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1.85 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... FAAH(2166)
Descripción general
This gene encodes a protein that is responsible for the hydrolysis of a number of primary and secondary fatty acid amides, including the neuromodulatory compounds anandamide and oleamide. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human FAAH1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable