Documentos clave
SAB5701445
Sigma-Aldrich
Anti-eIF3e antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clon:
monoclonal
application:
IHC
WB
reactividad de especies:
human, mouse, rat
técnicas:
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
2 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF3E(3646)
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human eIF3e
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)