Documentos clave
SAB5701131
Sigma-Aldrich
Anti- PRMT8 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
clon:
polyclonal
application:
WB
reactividad de especies:
all
técnicas:
western blot: 1:500-1:2000
citations:
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
all
concentración
3.66 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PRMT8(56341)
Descripción general
Arginine methylation is a widespread posttranslational modification mediated by arginine methyltransferases, such as PRMT8. Arginine methylation is involved in a number of cellular processes, including DNA repair, RNA transcription, signal transduction, protein compartmentalization, and possibly protein translation (Lee et al., 2005 [PubMed 16051612]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Inmunógeno
Recombinant protein of human PRMT8.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)