SAB5700544
Anti-Phospho-SMAD2-S465/S467 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
JV18, JV18-1, MADH2, MADR2, SMAD2, Smad2, hMAD-2, hSMAD2
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
60
reactividad de especies
human, mouse
concentración
0.86mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer465/pSer467)
Información sobre el gen
human ... SMAD2(4087)
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)