SAB5700523
Anti-Phospho-IKKα/β-S176/180 antibody produced in rabbit
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
concentración
0.44 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer176/pSER180)
Información sobre el gen
human ... CHUK(1147)
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S176/180 of human IKKα/β.
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable