SAB5700439
Anti-Phospho-NR3C1-S211 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
GCCR, GCR, GCRST, GR, GRL, NR3C1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
49-85
reactividad de especies
human
concentración
1.02 mg/ml
técnicas
western blot: 1:1000-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer211)
Información sobre el gen
human ... NR3C1(2908)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable