Key Documents
SAB5700259
Sigma-Aldrich
Anti-SAMHD1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CHBL2, DCIP, HDDC1, MOP-5, SAMHD1, SBBI88
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
63
68
72
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
3.39 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SAMHD1(25939)
Descripción general
This gene may play a role in regulation of the innate immune response. The encoded protein is upregulated in response to viral infection and may be involved in mediation of tumor necrosis factor-alpha proinflammatory responses. Mutations in this gene have been associated with Aicardi-Goutieres syndrome.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 387-626 of human SAMHD1 (NP_056289.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable