SAB5700114
Anti-Acetyl-Histone H2B-K12 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
GL105, H2B, H2B.1, H2BFQ, H2BGL105, H2BQ, HIST2H2BE, Histone H2B
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
13
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1.51 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
acetylation (Lys12)
Información sobre el gen
human ... H2BC21(8349)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable