Documentos clave
SAB5700024
Sigma-Aldrich
Anti-HINT1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
HINT, HINT1, NMAN, PKCI-1, PRKCNH1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
13
reactividad de especies
human, rat, mouse
concentración
2.23 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HINT1(3094)
Descripción general
This gene encodes a protein that hydrolyzes purine nucleotide phosphoramidates substrates, including AMP-morpholidate, AMP-N-alanine methyl ester, AMP-alpha-acetyl lysine methyl ester, and AMP-NH2. The encoded protein interacts with these substrates via a histidine triad motif. This gene is considered a tumor suppressor gene. In addition, mutations in this gene can cause autosomal recessive neuromyotonia and axonal neuropathy. There are several related pseudogenes on chromosome 7. Several transcript variants have been observed.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-126 of human HINT1 (NP_005331.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)