SAB56000307
Anti-ZAP70 Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM408, affinity purified immunoglobulin
Sinónimos:
70 kDa zeta-chain associated protein, Tyrosine-protein kinase ZAP-70
About This Item
Productos recomendados
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM408, monoclonal
recombinant monoclonal
reactividad de especies
human
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ZAP70(7535)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable