SAB5202152
Monoclonal Anti-GABA A Receptor-Atto 594 antibody produced in mouse
clone S398A-34
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Atto 594 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
S398A-34, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
60 kDa
reactividad de especies
human, mouse
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Gabra4(140675)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2