Documentos clave
SAB5201950
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD74 antibody produced in mouse
clone 3D7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
33 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD74(972)
Inmunógeno
Human CD74 invariant chain synthetic peptide.
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)