SAB5201930
Monoclonal Anti-ERp57-R-Phycoerythrin antibody produced in mouse
clone 4F9
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
57 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG2b
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDIA3(2923)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)