SAB5201915
Monoclonal Anti-ERp57-Atto 390 antibody produced in mouse
clone 4F9, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PDIA3
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Atto 390 conjugate
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F9
monoclonal
descripción
target molecular weight: 57 kDa
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human (Tested)
envase
pkg of 100 μg
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG2b
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDIA3(2923)
Inmunógeno
Immunogen Species: Human
Immunogen Region: See Notes section/Other
Immunogen Description: Human recombinant ERp57 (Grp58) protein corresponding to amino acids 25 - 505 (his-tagged)
Aplicación
Western blotting
Dilution 1:1000
Tissue/Cell Type Used: HeLa cell lysate
Immunofluorescence
Dilution 1:100
Tissue/Cell Type Used: HeLa
Descripción de destino
Forma física
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Immunogen region: Amino acids 25-505
Lot Expiration/Retest Date: Expires 1 year from purchase
Other:
Immunogen region: Amino acids 25-505
Product type: Primary antibody
Antibody structure: Whole Antibody
Protein ID: NP_005304.3
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)