SAB5201879
Monoclonal Anti-HSP70-Atto 390 antibody produced in mouse
clone 1H11
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Atto 390 conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1H11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
flow cytometry: 1:250
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HSPA1A(3303)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)