Documentos clave
SAB5201836
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENaC alpha-FITC antibody produced in mouse
clone 14E10
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.45
conjugado:
FITC conjugate
application:
IHC
WB
clon:
14E10, monoclonal
reactividad de especies:
mouse, rat
citations:
técnicas:
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:1000
origen biológico
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
14E10, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
85kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Inmunógeno
Synthetic peptide from the N-terminal of Rat ENaC alpha (aa. 46-68)
Forma física
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)