SAB5201834
Monoclonal Anti-ENaC alpha-Allophycocyanin antibody produced in mouse
clone 14E10
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
14E10, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
85kDa
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
1.0 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:100
western blot: 1:1000
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rat ... Scnn1a(25122)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2